Stampa…
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25969-250MG OR25969-100MG
APOSOR25969-250MGEA 55.1 EUR
APOSOR25969-250MG APOSOR25969-100MG
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₄
Punto di fusione: 147…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03644147
CAS Number: 89205-07-2