Stampa…
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25961-1G OR25961-250MG OR25961-5G
APOSOR25961-1GEA 174 EUR
APOSOR25961-1G APOSOR25961-250MG APOSOR25961-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁NO₄
Punto di fusione: 190…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407357
CAS Number: 93041-45-3