3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR2595-1G
OR2595-250MG
APOSOR2595-1GEA
223
EUR
APOSOR2595-1G
APOSOR2595-250MG
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
Formula:
C₆H₆O₃S Punto di fusione: 181…183 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01316613 CAS Number: 60166-83-8 |