Stampa…
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzimidazole-5-carboxylic acid methyll ester
OR25948-1G OR25948-5G
APOSOR25948-1GEA 14.7 EUR
APOSOR25948-1G APOSOR25948-5G
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,1720 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407310
CAS Number: 26663-77-4