Stampa…
4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2,2,2-Trimethylacetamino)pyridine-3-carboxylic acid
OR25946-1G OR25946-250MG OR25946-500MG OR25946-2.5G OR25946-5G
APOSOR25946-1GEA 275 EUR
APOSOR25946-1G APOSOR25946-250MG APOSOR25946-500MG APOSOR25946-2.5G APOSOR25946-5G
4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]nicotinic acid
4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]nicotinic acid
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407344
CAS Number: 125867-31-4