Stampa…
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25944-1G OR25944-250MG OR25944-5G
APOSOR25944-1GEA 33.5 EUR
APOSOR25944-1G APOSOR25944-250MG APOSOR25944-5G
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Formula: C₇H₅NO₂
Peso molecolare: 135,1201 g/mol
Punto di fusione: 199…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00183939
CAS Number: 26956-43-4