Stampa…
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
OR25936-1G OR25936-250MG OR25936-5G
APOSOR25936-1GEA 77.1 EUR
APOSOR25936-1G APOSOR25936-250MG APOSOR25936-5G
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
Formula: C₉H₈ClN₃O₂
Peso molecolare: 225,6317 g/mol
Punto di fusione: 155…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086230
CAS Number: 64067-99-8