Stampa…
(1-Benzyl-2-mercapto-1H-imidazol-5-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR25935-10G OR25935-1G OR25935-5G
APOSOR25935-10GEA 519 EUR
APOSOR25935-10G APOSOR25935-1G APOSOR25935-5G
(1-Benzyl-2-mercapto-1H-imidazol-5-yl)methanol
(1-Benzyl-2-mercapto-1H-imidazol-5-yl)methanol
Formula: C₁₁H₁₂N₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179523
CAS Number: 98412-23-8