Stampa…
5-Acetyl-2-chloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Acetyl-6-chloropyridine
OR25927-1G OR25927-5G
APOSOR25927-1GEA 19 EUR
APOSOR25927-1G APOSOR25927-5G
5-Acetyl-2-chloropyridine
5-Acetyl-2-chloropyridine
Formula: C₇H₆ClNO
Peso molecolare: 155,5816 g/mol
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407343
CAS Number: 55676-22-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III