Stampa…
Furan-3-carboximidamide hydrochloride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25912-1G OR25912-250MG
APOSOR25912-1GEA 200 EUR
APOSOR25912-1G APOSOR25912-250MG
Furan-3-carboximidamide hydrochloride, grado tecnico
Furan-3-carboximidamide hydrochloride
Formula: C₅H₇ClN₂O
Peso molecolare: 146,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086209
CAS Number: 54649-21-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III