Stampa…
2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-ylpropionamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-yl-propionamide, 2,2-Dimethyl-N-(4-pyridinyl)propanamide, N-(4-Pyridyl)pivalamide, 4-(2,2,2-Trimethylacetamido)pyridine, 2,2-Dimethyl-N-(4-pyridyl)propionamide
OR25910-10G OR25910-1G
APOSOR25910-10GEA 0 EUR
APOSOR25910-10G APOSOR25910-1G
2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-ylpropionamide
2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-ylpropionamide
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Peso molecolare: 178,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00996248
CAS Number: 70298-89-4