Stampa…
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2591-1G OR2591-250MG
APOSOR2591-1GEA 239 EUR
APOSOR2591-1G APOSOR2591-250MG
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07376841
CAS Number: 132521-70-1