4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈O₄S Punto di fusione: 268…275 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007564 CAS Number: 4052-30-6 EINECS: 223-765-5 |