Stampa…
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
OR25899-1G OR25899-5G
APOSOR25899-1GEA 154 EUR
APOSOR25899-1G APOSOR25899-5G
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00957087
CAS Number: 5382-49-0