Stampa…
4-Iodopyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25896-1G OR25896-5G
APOSOR25896-1GEA 17.6 EUR
APOSOR25896-1G APOSOR25896-5G
4-Iodopyridine 97%
4-Iodopyridine
Formula: C₅H₄IN
Peso molecolare: 205 g/mol
Punto di fusione: 92…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093937
CAS Number: 15854-87-2