Stampa…
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2589-25G OR2589-5G
APOSOR2589-25GEA 579 EUR
APOSOR2589-25G APOSOR2589-5G
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₈H₈O₄S
Peso molecolare: 200,21 g/mol
Punto di fusione: 137…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216492
CAS Number: 33963-55-2
EINECS: 223-765-5