Stampa…
6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2588-1G OR2588-250MG OR2588-500MG
APOSOR2588-1GEA 393 EUR
APOSOR2588-1G APOSOR2588-250MG APOSOR2588-500MG
6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09414713
CAS Number: 42955-22-6