Stampa…
2,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2585-1G OR2585-250MG OR2585-5G
APOSOR2585-1GEA 52.2 EUR
APOSOR2585-1G APOSOR2585-250MG APOSOR2585-5G
2,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid
2,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₄BCl₂NO₂
Punto di fusione: 161…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798254
CAS Number: 847664-64-6