Stampa…
2,3-Dichloroquinoxaline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR25839-100G OR25839-25G OR25839-500G
APOSOR25839-100GEA 125 EUR
APOSOR25839-100G APOSOR25839-25G APOSOR25839-500G
2,3-Dichloroquinoxaline 98%
2,3-Dichloroquinoxaline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Punto di fusione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006720
CAS Number: 2213-63-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III