5-Bromo-2-chloro-3-pyridineboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-2-chloropyridine-3-boronic acid, 5-Bromo-2-chloro-3-pyridinylboronic acid
Formula:
C₅H₄BBrClNO₂ Punto di fusione: 148…150 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD09037486 CAS Number: 1072944-19-4 |