Stampa…
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2582-1G OR2582-25G OR2582-5G
APOSOR2582-1GEA 23.2 EUR
APOSOR2582-1G APOSOR2582-25G APOSOR2582-5G
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BClNO₂
Punto di fusione: 255…260 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06798243
CAS Number: 872041-85-5