Stampa…
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Pyrazinecarboxylic anhydride
OR2581-25G OR2581-5G
APOSOR2581-25GEA 24.8 EUR
APOSOR2581-25G APOSOR2581-5G
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 98%
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Formula: C₆H₂N₂O₃
Punto di fusione: 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179418
CAS Number: 4744-50-7
EINECS: 225-260-4