Isoxazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₃NO Punto di ebollizione: 93…95 °C Densità: 1,078 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 12 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003149 CAS Number: 288-14-2 UN: 2924 ADR: 3+8,II |