3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
trans-4-(Acetylamino)cinnamic acid
OR25793-1G
OR25793-5G
APOSOR25793-1GEA
58.2
EUR
APOSOR25793-1G
APOSOR25793-5G
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Formula:
C₁₁H₁₁NO₃ Peso molecolare: 205,22 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016846 CAS Number: 7152-04-7 |