Stampa…
Diphenylphosphinic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25790-100G OR25790-25G OR25790-500G
APOSOR25790-100GEA 40.6 EUR
APOSOR25790-100G APOSOR25790-25G APOSOR25790-500G
Diphenylphosphinic acid 99%
Diphenylphosphinic acid
Formula: C₁₂H₁₁O₂P
Punto di fusione: 193…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002132
CAS Number: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5