Stampa…
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
OR25788-10G OR25788-25G OR25788-1G
APOSOR25788-10GEA 168 EUR
APOSOR25788-10G APOSOR25788-25G APOSOR25788-1G
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Formula: C₇H₇ClO₂
Peso molecolare: 158,59 g/mol
Punto di fusione: 84…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021967
CAS Number: 5330-38-1