Stampa…
Tris(2-methylphenyl)phosphine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25778-100G OR25778-25G OR25778-500G
APOSOR25778-100GEA 52.2 EUR
APOSOR25778-100G APOSOR25778-25G APOSOR25778-500G
Tris(2-methylphenyl)phosphine 96%
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Formula: C₂₁H₂₁P
Punto di fusione: 123…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008514
CAS Number: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9