Stampa…
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-nitro-1H-imidazole
OR2577-1G OR2577-25G OR2577-5G
APOSOR2577-1GEA 16.1 EUR
APOSOR2577-1G APOSOR2577-25G APOSOR2577-5G
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
Formula: C₃H₂ClN₃O₂
Peso molecolare: 147,518 g/mol
Punto di fusione: 214…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419295
CAS Number: 57531-37-0