Stampa…
4-Methoxybenzyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Chloromethyl)anisole, p-(Chloromethyl)anisole, p-Methoxybenzyl chloride
OR25768-100G OR25768-25G OR25768-5G
APOSOR25768-100GEA 250 EUR
APOSOR25768-100G APOSOR25768-25G APOSOR25768-5G
4-Methoxybenzyl chloride
4-Methoxybenzyl chloride
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Punto di ebollizione: 117…118 °C/14mmHg
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000915
CAS Number: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
UN: 3265
ADR: 8,III