Stampa…
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tris(o-methoxyphenyl)phosphine
OR25764-10G OR25764-1G OR25764-5G
APOSOR25764-10GEA 77.1 EUR
APOSOR25764-10G APOSOR25764-1G APOSOR25764-5G
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine 98%
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Formula: C₂₁H₂₁O₃P
Peso molecolare: 352,37 g/mol
Punto di fusione: 204…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014892
CAS Number: 4731-65-1