Stampa…
5-Iodo-o-toluidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-4-iodotoluene, 5-Iodo-2-methylaniline
OR25762-25G OR25762-5G OR25762-100G
APOSOR25762-25GEA 24.8 EUR
APOSOR25762-25G APOSOR25762-5G APOSOR25762-100G
5-Iodo-o-toluidine
5-Iodo-o-toluidine
Formula: C₇H₈IN
Peso molecolare: 233,05 g/mol
Punto di ebollizione: 273 °C
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051531
CAS Number: 83863-33-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III