2-Bromo-4-nitroimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₂BrN₃O₂ Punto di fusione: 235 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09025308 CAS Number: 65902-59-2 |