Stampa…
7-Aminoenanthic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR2575-100G OR2575-25G
APOSOR2575-100GEA 699 EUR
APOSOR2575-100G APOSOR2575-25G
7-Aminoenanthic acid 98%
7-Aminoenanthic acid
Formula: C₇H₁₅NO₂
Punto di fusione: 192…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008242
CAS Number: 929-17-9