Stampa…
Methyl-5-methylnicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-methylnicotinate
OR25732-1G OR25732-5G
APOSOR25732-1GEA 49.5 EUR
APOSOR25732-1G APOSOR25732-5G
Methyl-5-methylnicotinate
Methyl-5-methylnicotinate
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C/3mmHg
Punto di fusione: 42…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075739
CAS Number: 29681-45-6