Stampa…
2-Methyl-3-nitroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25731-1G OR25731-5G OR25731-25G
APOSOR25731-1GEA 29 EUR
APOSOR25731-1G APOSOR25731-5G APOSOR25731-25G
2-Methyl-3-nitroanisole 98%
2-Methyl-3-nitroanisole
Formula: C₈H₉NO₃
Punto di ebollizione: 94…96 °C/0,5mmHg
Punto di fusione: 54…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007159
CAS Number: 4837-88-1