Stampa…
Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25704-1G OR25704-25G OR25704-5G
APOSOR25704-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25704-1G APOSOR25704-25G APOSOR25704-5G
Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di fusione: 35…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219861
CAS Number: 38404-42-1