Stampa…
3-[(2-Furylmethyl)amino]propanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR25697-1G OR25697-5G
APOSOR25697-1GEA 139 EUR
APOSOR25697-1G APOSOR25697-5G
3-[(2-Furylmethyl)amino]propanenitrile
3-[(2-Furylmethyl)amino]propanenitrile
Formula: C₈H₁₀N₂O
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219840
CAS Number: 6788-68-7