Stampa…
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25693-10G OR25693-1G
APOSOR25693-10GEA 0 EUR
APOSOR25693-10G APOSOR25693-1G
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
Formula: C₁₃H₁₆O₄
Punto di fusione: 160…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 144036-17-9