Stampa…
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2569-1G OR2569-5G
APOSOR2569-1GEA 79.9 EUR
APOSOR2569-1G APOSOR2569-5G
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Punto di fusione: 167…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022452
CAS Number: 64399-23-1