Stampa…
6,7-Dimethoxy-4-quinazolone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6,7-Dimethoxy-4(3H)-quinazolinone, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazolin-4-one
OR2564-5G OR2564-25G OR2564-100G
APOSOR2564-5GEA 55.3 EUR
APOSOR2564-5G APOSOR2564-25G APOSOR2564-100G
6,7-Dimethoxy-4-quinazolone
6,7-Dimethoxy-4-quinazolone
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 206,2 g/mol
Punto di fusione: 298 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01570147
CAS Number: 13794-72-4