α-Chloro-m-xylene 94%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₉Cl Punto di ebollizione: 195…196 °C Densità: 1,064 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 76 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000909 CAS Number: 620-19-9 EINECS: 210-628-9 UN: 3265 ADR: 8,II |