Stampa…
4-Methylpyridazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25618-100G OR25618-5G OR25618-25G
APOSOR25618-100GEA 1180 EUR
APOSOR25618-100G APOSOR25618-5G APOSOR25618-25G
4-Methylpyridazine 97%
4-Methylpyridazine
Formula: C₅H₆N₂
Peso molecolare: 94,12 g/mol
Punto di ebollizione: 98…100 °C/11mmHg
Densità: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011594
CAS Number: 1120-88-3