Stampa…
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-picoline, 5-Bromo-3-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-3-methyl-2-pyridylamine
OR2561-100G OR2561-25G OR2561-500G
APOSOR2561-100GEA 80 EUR
APOSOR2561-100G APOSOR2561-25G APOSOR2561-500G
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95%
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Formula: C₆H₇BrN₂
Peso molecolare: 187,04 g/mol
Punto di fusione: 88…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068232
CAS Number: 3430-21-5