Potassium methyl malonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, Monomethyl monopotassium malonate, Monomethyl malonate potassium salt
Formula:
C₄H₅KO₄ Punto di fusione: 198…205 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014021 CAS Number: 38330-80-2 EINECS: 253-886-8 |