Stampa…
(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Dimethyl-2-(hydroxymethyl)piperazine
OR25585-1G OR25585-500MG
APOSOR25585-1GEA 176 EUR
APOSOR25585-1G APOSOR25585-500MG
(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanol
(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanol
Formula: C₇H₁₆N₂O
Peso molecolare: 144,22 g/mol
Punto di ebollizione: 114…115 °C/ 15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174342
CAS Number: 14675-44-6