Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,6-Dichloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 2-(3,4-dichlorophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, Methyl 2,6-dichloro-4-pyrimidinecarboxylate, Methyl 2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylate
OR2558-25G
OR2558-1G
OR2558-5G
APOSOR2558-25GEA
109
EUR
APOSOR2558-25G
APOSOR2558-1G
APOSOR2558-5G
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Formula:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ Peso molecolare: 207,02 g/mol Punto di fusione: 54…56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01941317 CAS Number: 6299-85-0 |