Stampa…
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR25576-1G OR25576-5G
APOSOR25576-1GEA 209 EUR
APOSOR25576-1G APOSOR25576-5G
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₇H₇ClO₅S₂
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173848
CAS Number: 175203-45-9