Stampa…
2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromoimidazole-4,5-dicarbonitrile
OR25564-1G OR25564-10G
APOSOR25564-1GEA 273 EUR
APOSOR25564-1G APOSOR25564-10G
2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Formula: C₅HBrN₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174288
CAS Number: 50847-09-1