Stampa…
2-Amino-5-nitro-6-picoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Amino-5-nitro-6-methylpyridine, 2-Amino-6-methyl-5-nitropyridine, 6-Amino-3-nitro-2-picoline, 6-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine
OR2556-25G OR2556-5G OR2556-100G
APOSOR2556-25GEA 29 EUR
APOSOR2556-25G APOSOR2556-5G APOSOR2556-100G
2-Amino-5-nitro-6-picoline
2-Amino-5-nitro-6-picoline
Formula: C₆H₇N₃O₂
Peso molecolare: 153.14 g/mol
Punto di fusione: 185…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053582
CAS Number: 22280-62-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III