Stampa…
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25548-25G OR25548-5G
APOSOR25548-25GEA 409 EUR
APOSOR25548-25G APOSOR25548-5G
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Formula: C₆H₂ClN₃O₃
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005808
CAS Number: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4